Merck
ENA410542632
Enamine
8-methoxy-4-methylquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.21
MDL番号:
Iupac Name
8-methoxy-4-methylquinoline
Inchi Code
1S/C11H11NO/c1-8-6-7-12-11-9(8)4-3-5-10(11)13-2/h3-7H,1-2H3
InChI Key
CGLOSACZKHEASF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136547
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136547