Merck
ENA410542589
Enamine
(2-methyl-1-benzofuran-3-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.19
MDL番号:
mp
92-93
Iupac Name
(2-methyl-1-benzofuran-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C10H10O2/c1-7-9(6-11)8-4-2-3-5-10(8)12-7/h2-5,11H,6H2,1H3
InChI Key
IXYAPYNZZPHJMW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135064
Melting Point
92-93
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135064