Merck
ENA410542432
Enamine
1-methyl-3,4-dinitro-1H-pyrazole-5-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
€610.20
100 MG
€770.10
250 MG
€980.70
500 MG
€1,382.40
1 G
€1,694.40
ベンダーカタログ番号: EN300-139769-50MG
€610.20
在庫状況
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
€610.20
100 MG
€770.10
250 MG
€980.70
500 MG
€1,382.40
1 G
€1,694.40
About This Item
CAS番号:
分子量:
270.61
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: EN300-139769-50MG
€610.20
在庫状況
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-methyl-3,4-dinitro-1H-pyrazole-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4H3ClN4O6S/c1-7-4(16(5,14)15)2(8(10)11)3(6-7)9(12)13/h1H3
InChI Key
COJANQMQZQHRCH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139769
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139769