Merck
ENA408616094
Enamine
4-cyclopropyloxane-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.21
MDL番号:
Iupac Name
4-cyclopropyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H14O3/c10-8(11)9(7-1-2-7)3-5-12-6-4-9/h7H,1-6H2,(H,10,11)
InChI Key
UXBGITNBLFSMPT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137226
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137226