Merck
ENA408615978
Enamine
5-oxaspiro[2.4]heptane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.15
MDL番号:
Iupac Name
5-oxaspiro[2.4]heptane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10O3/c8-6(9)5-3-7(5)1-2-10-4-7/h5H,1-4H2,(H,8,9)
InChI Key
JFLODICQTNGUOG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136889
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136889