Merck
ENA408615976
Enamine
3-aminopropanimidamide dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.05
MDL番号:
mp
180-181
Iupac Name
prop-1-ene-1,1,3-triamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C3H9N3.2ClH/c4-2-1-3(5)6;;/h1H,2,4-6H2;2*1H
InChI Key
BHVDQECEYYGSHO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136886
Melting Point
180-181
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136886