Merck
ENA408615748
Enamine
2,4-dichloro-6-(propan-2-yl)pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.06
MDL番号:
Iupac Name
2,4-dichloro-6-isopropylpyrimidine
Inchi Code
1S/C7H8Cl2N2/c1-4(2)5-3-6(8)11-7(9)10-5/h3-4H,1-2H3
InChI Key
QOPLCURPYPOIIB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136140
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136140
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)