Merck
ENA408615682
Enamine
1-[1-(pyridin-2-yl)ethyl]piperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.28
MDL番号:
Iupac Name
1-[1-(2-pyridinyl)ethyl]piperazine
Inchi Code
1S/C11H17N3/c1-10(11-4-2-3-5-13-11)14-8-6-12-7-9-14/h2-5,10,12H,6-9H2,1H3
InChI Key
DIXGJFCTPBJAFG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135962
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135962
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)