Merck
ENA405195456
Enamine
2-(pyrimidin-4-yl)acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
119.13
MDL番号:
Iupac Name
4-pyrimidinylacetonitrile
Inchi Code
1S/C6H5N3/c7-3-1-6-2-4-8-5-9-6/h2,4-5H,1H2
InChI Key
SHHGMESNVFQZIV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70225
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70225