Merck
ENA405194539
Enamine
[1-(pyridin-2-yl)cyclopropyl]methanamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.13
MDL番号:
Iupac Name
[1-(2-pyridinyl)cyclopropyl]methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2.2ClH/c10-7-9(4-5-9)8-3-1-2-6-11-8;;/h1-3,6H,4-5,7,10H2;2*1H
InChI Key
ZDJNSWOPKUVHDO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134354
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134354