Merck
ENA405194277
Enamine
ethyl 5-ethoxy-4-methyl-1,3-oxazole-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.21
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 5-ethoxy-4-methyl-1,3-oxazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H13NO4/c1-4-12-8(11)7-10-6(3)9(14-7)13-5-2/h4-5H2,1-3H3
InChI Key
PQRKGFMROBZFIM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133494
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133494