Merck
ENA405194128
Enamine
4-(2-chlorophenyl)butanenitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.65
MDL番号:
Iupac Name
4-(2-chlorophenyl)butanenitrile
Inchi Code
1S/C10H10ClN/c11-10-7-2-1-5-9(10)6-3-4-8-12/h1-2,5,7H,3-4,6H2
InChI Key
RVNYXSJZQZDABR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132841
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132841