Merck
ENA402267880
Enamine
5-fluoro-1H-1,2,3-benzotriazole-6-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.13
MDL番号:
Iupac Name
5-fluoro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H4FN3O2/c8-4-2-6-5(9-11-10-6)1-3(4)7(12)13/h1-2H,(H,12,13)(H,9,10,11)
InChI Key
OXEDXRQTZIOASY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133223
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133223