Merck
ENA402267808
Enamine
3-(phenylsulfanyl)pyrazine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.26
MDL番号:
mp
162-164
Iupac Name
3-(phenylsulfanyl)-2-pyrazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8N2O2S/c14-11(15)9-10(13-7-6-12-9)16-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,14,15)
InChI Key
KLNMOOQFTYGDPO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132961
Melting Point
162-164
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132961