Merck
ENA402267695
Enamine
1-{4-[(trifluoromethyl)sulfanyl]phenyl}ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.23
MDL番号:
Iupac Name
1-{4-[(trifluoromethyl)sulfanyl]phenyl}ethanol
Inchi Code
1S/C9H9F3OS/c1-6(13)7-2-4-8(5-3-7)14-9(10,11)12/h2-6,13H,1H3
InChI Key
HSJRMALTSZKPOV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132583
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132583