Merck
ENA402267659
Enamine
6-bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.12
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepine
Inchi Code
1S/C10H12BrN/c11-9-5-3-6-10-8(9)4-1-2-7-12-10/h3,5-6,12H,1-2,4,7H2
InChI Key
QUYHDDXMHIYZIT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132385
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132385