Merck
ENA402267655
Enamine
4-(propan-2-yloxy)butanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
146.19
MDL番号:
Iupac Name
4-isopropoxybutanoic acid
Inchi Code
1S/C7H14O3/c1-6(2)10-5-3-4-7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI Key
QEILUWNNSOGIFP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132377
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132377