Merck
ENA402267273
Enamine
2-[4-(cyclopropanesulfonyl)piperazin-1-yl]ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.32
MDL番号:
Iupac Name
2-[4-(cyclopropylsulfonyl)-1-piperazinyl]ethanol
Inchi Code
1S/C9H18N2O3S/c12-8-7-10-3-5-11(6-4-10)15(13,14)9-1-2-9/h9,12H,1-8H2
InChI Key
KJEZKUDGBNGWPP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131231
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131231