Merck
ENA402266888
Enamine
4-[2-(dimethylamino)ethenyl]-1-methyl-3-nitro-1,2-dihydropyridin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(E)-4-(2-(dimethylamino)vinyl)-1-methyl-3-nitropyridin-2(1H)-one
Inchi Code
1S/C10H13N3O3/c1-11(2)6-4-8-5-7-12(3)10(14)9(8)13(15)16/h4-7H,1-3H3/b6-4+
InChI Key
LGJTWTMNNOATLQ-GQCTYLIASA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131081
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131081
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)