Merck
ENA394768296
Enamine
2,3,4,5-tetrachloro-6-(trichloromethyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
334.24
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
67-68
Iupac Name
2,3,4,5-tetrachloro-6-(trichloromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6Cl7N/c7-1-2(8)4(6(11,12)13)14-5(10)3(1)9
InChI Key
YMBFWRZKTZICHS-UHFFFAOYSA-N
Purity
85
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16704
Melting Point
67-68
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16704
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)