Merck
ENA390552256
Enamine
pent-3-yn-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
119.59
MDL番号:
Iupac Name
pent-3-yn-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9N.ClH/c1-2-3-4-5-6;/h4-6H2,1H3;1H
InChI Key
LRBILJVWKVSKDH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127900
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127900
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)