Merck
ENA390347477
Enamine
1-(but-3-yn-1-yl)piperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
137.22
MDL番号:
Iupac Name
1-(3-butynyl)piperidine
Inchi Code
1S/C9H15N/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h1H,3-9H2
InChI Key
QUZHDOSFNAEDGG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126373
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126373