Merck
ENA390347353
Enamine
2-ethoxybenzene-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.25
MDL番号:
mp
156-160
Iupac Name
2-ethoxybenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H11NO3S/c1-2-12-7-5-3-4-6-8(7)13(9,10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H2,9,10,11)
InChI Key
ZKPVBDCWESAKGC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126122
Melting Point
156-160
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126122