Merck
ENA390347324
Enamine
ethyl 5-methyl-4-oxo-1,4-dihydropyridine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.19
MDL番号:
mp
224-226
Iupac Name
ethyl 4-hydroxy-5-methylnicotinate
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-3-13-9(12)7-5-10-4-6(2)8(7)11/h4-5H,3H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI Key
UNVCYLASXVDALL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124979
Melting Point
224-226
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124979