Merck
ENA390347139
Enamine
1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.23
MDL番号:
Iupac Name
1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Inchi Code
1S/C8H15N3/c1-6-5-7(9)10-11(6)8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H2,9,10)
InChI Key
LBQKIARPNRNHHQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125602
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125602