Merck
ENA388700515
Enamine
N-methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.19
MDL番号:
Iupac Name
N-methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H7N3O4S/c1-6-13(11,12)3-2-7-5(10)8-4(3)9/h2,6H,1H3,(H2,7,8,9,10)
InChI Key
PKIRXZLODYGLKC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124551
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124551