Merck
ENA388700303
Enamine
3-(thiophen-2-yl)propan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
141.24
MDL番号:
Iupac Name
3-(2-thienyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C7H11NS/c8-5-1-3-7-4-2-6-9-7/h2,4,6H,1,3,5,8H2
InChI Key
CUGBKQGQESIBMN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110324
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110324