Merck
ENA388700199
Enamine
3-(piperidin-4-yl)propanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.23
MDL番号:
Iupac Name
3-(4-piperidinyl)propanamide
Inchi Code
1S/C8H16N2O/c9-8(11)2-1-7-3-5-10-6-4-7/h7,10H,1-6H2,(H2,9,11)
InChI Key
TZONNMJKAPGHSN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123879
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123879