Merck
ENA388700180
Enamine
2-[2-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl]ethan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.24
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-isopropyl-5-pyrimidinyl)ethylamine
Inchi Code
1S/C9H15N3/c1-7(2)9-11-5-8(3-4-10)6-12-9/h5-7H,3-4,10H2,1-2H3
InChI Key
GKJVOJSTXXAMMM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
92
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123833
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123833