Merck
ENA388700177
Enamine
3-tert-butyl-6-chloro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
261.79
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-tert-butyl-6-chloro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole
Inchi Code
1S/C16H20ClN/c1-16(2,3)10-4-6-14-12(8-10)13-9-11(17)5-7-15(13)18-14/h5,7,9-10,18H,4,6,8H2,1-3H3
InChI Key
RZLRQRPFXZFMPI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123827
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123827
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)