Iupac Name
1-(4-chloro-2-fluorophenyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C9H10ClFO/c1-2-9(12)7-4-3-6(10)5-8(7)11/h3-5,9,12H,2H2,1H3
InChI Key
YCJICBFLMMWAGY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123409
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123409
最新バージョンのいずれかを選択してください: