Merck
ENA388699995
Enamine
2-(3-fluorophenyl)ethanimidamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.63
MDL番号:
Iupac Name
2-(3-fluorophenyl)ethanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9FN2.ClH/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10)11;/h1-5H,10-11H2;1H
InChI Key
VTAUWVLRLZGZPX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123392
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123392