Merck
ENA387772363
Enamine
2-(2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)piperidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.65
MDL番号:
Iupac Name
2-(2H-tetraazol-5-yl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N5.ClH/c1-2-4-7-5(3-1)6-8-10-11-9-6;/h5,7H,1-4H2,(H,8,9,10,11);1H
InChI Key
CYUBOONRIHEHKJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120417
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120417