Merck
ENA379363976
Enamine
ethyl 3-oxo-4-(oxolan-2-yl)butanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.23
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 3-oxo-4-tetrahydro-2-furanylbutanoate
Inchi Code
1S/C10H16O4/c1-2-13-10(12)7-8(11)6-9-4-3-5-14-9/h9H,2-7H2,1H3
InChI Key
JQZYHGAIIKGKKU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117550
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117550