Merck
ENA375227970
Enamine
4-bromo-1H-pyrazol-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.99
MDL番号:
mp
59-60
Iupac Name
4-bromo-1H-pyrazol-1-amine
Inchi Code
1S/C3H4BrN3/c4-3-1-6-7(5)2-3/h1-2H,5H2
InChI Key
CUULXGYOJOXCHA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115724
Melting Point
59-60
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115724