Merck
ENA375227945
Enamine
1-(bromomethyl)-1-(methanesulfonylmethyl)cyclobutane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.15
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(bromomethyl)-1-[(methylsulfonyl)methyl]cyclobutane
Inchi Code
1S/C7H13BrO2S/c1-11(9,10)6-7(5-8)3-2-4-7/h2-6H2,1H3
InChI Key
NLGMVDVRUYIXBK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115650
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115650
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)