Merck
ENA375227549
Enamine
8-oxa-5-azaspiro[3.5]nonane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
127.19
MDL番号:
Iupac Name
8-oxa-5-azaspiro[3.5]nonane
Inchi Code
1S/C7H13NO/c1-2-7(3-1)6-9-5-4-8-7/h8H,1-6H2
InChI Key
QJWGZYJFBDSKHF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114690
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114690