Merck
ENA372573884
Enamine
spiro[3.3]heptan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
110.16
MDL番号:
Iupac Name
spiro[3.3]heptan-2-one
Inchi Code
1S/C7H10O/c8-6-4-7(5-6)2-1-3-7/h1-5H2
InChI Key
AOAIWGRQECAIKB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113792
ピクトグラム
FlameExclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113792