Merck
ENA372573551
Enamine
[1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-2-yl)ethyl](methyl)amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.71
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(2,3-dihydrobenzofuran-2-yl)-N-methylethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO.ClH/c1-8(12-2)11-7-9-5-3-4-6-10(9)13-11;/h3-6,8,11-12H,7H2,1-2H3;1H
InChI Key
ZQWHVYBAENDVLK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113252
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113252
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)