Merck
ENA372573129
Enamine
methyl N-(2-iodoacetyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl iodoacetylcarbamate
Inchi Code
1S/C4H6INO3/c1-9-4(8)6-3(7)2-5/h2H2,1H3,(H,6,7,8)
InChI Key
SRKXINLFILPTFQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112266
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112266
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)