Merck
ENA372572948
Enamine
4-[(4-nitrophenyl)sulfanyl]benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
275.28
MDL番号:
mp
236-238
Iupac Name
4-[(4-nitrophenyl)sulfanyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H9NO4S/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)19-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)
InChI Key
RSACONFHXJUVSZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111852
Melting Point
236-238
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111852