Merck
ENA372572647
Enamine
5-chloro-3-methyl-1-benzofuran-2-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
265.12
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-chloro-3-methyl-1-benzofuran-2-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H6Cl2O3S/c1-5-7-4-6(10)2-3-8(7)14-9(5)15(11,12)13/h2-4H,1H3
InChI Key
OTCLFARNTQXIFH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107147
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107147
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)