Merck
ENA371464224
Enamine
2-[4-(4-methylbenzenesulfonyl)piperazin-1-yl]acetohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
312.39
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-{4-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-1-piperazinyl}acetohydrazide
Inchi Code
1S/C13H20N4O3S/c1-11-2-4-12(5-3-11)21(19,20)17-8-6-16(7-9-17)10-13(18)15-14/h2-5H,6-10,14H2,1H3,(H,15,18)
InChI Key
SFWJLGDQJCJPQQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110773
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110773
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)