Merck
ENA371463848
Enamine
1-benzyl-5-bromo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
281.11
MDL番号:
mp
203-205
Iupac Name
1-benzyl-5-bromo-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Inchi Code
1S/C11H9BrN2O2/c12-9-7-14(11(16)13-10(9)15)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2,(H,13,15,16)
InChI Key
NYNOBRTYKCVRJN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110410
Melting Point
203-205
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110410