Merck
ENA371177401
Enamine
2-chloropropanimidamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.02
MDL番号:
mp
130-131
Iupac Name
2-chloropropanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H7ClN2.ClH/c1-2(4)3(5)6;/h5-6H2,1H3;1H
InChI Key
GPCZRPUFNTZZBU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106406
Melting Point
130-131
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106406