Merck
ENA371177392
Enamine
4-fluoro-2-methyl-5-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.64
MDL番号:
Iupac Name
4-fluoro-2-methyl-5-nitrobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H5ClFNO4S/c1-4-2-5(9)6(10(11)12)3-7(4)15(8,13)14/h2-3H,1H3
InChI Key
MPXPLKCMUDUGGU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105764
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105764