Merck
ENA371177385
Enamine
4-(pyrrolidin-1-yl)pyrimidin-5-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.21
MDL番号:
Iupac Name
4-(1-pyrrolidinyl)-5-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C8H12N4/c9-7-5-10-6-11-8(7)12-3-1-2-4-12/h5-6H,1-4,9H2
InChI Key
UATGJJKFMXRJQJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101414
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101414