Merck
ENA370563415
Enamine
5-chloro-2-(ethanesulfonyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.69
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-2-(ethylsulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9ClO4S/c1-2-15(13,14)8-4-3-6(10)5-7(8)9(11)12/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
AEHJFUBNRZVWAP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104138
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104138