Merck
ENA370563184
Enamine
[4-methyl-2-(2-methylpropoxy)phenyl]methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.29
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(2-isobutoxy-4-methylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C12H19NO/c1-9(2)8-14-12-6-10(3)4-5-11(12)7-13/h4-6,9H,7-8,13H2,1-3H3
InChI Key
ACRXMLIEPUCSQR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105303
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105303
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)