Merck
ENA370563062
Enamine
1-[(3,5-dimethoxyphenyl)methyl]pyrrolidin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.31
MDL番号:
Iupac Name
1-(3,5-dimethoxybenzyl)-3-pyrrolidinamine
Inchi Code
1S/C13H20N2O2/c1-16-12-5-10(6-13(7-12)17-2)8-15-4-3-11(14)9-15/h5-7,11H,3-4,8-9,14H2,1-2H3
InChI Key
UHNGLBZXWIODDP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104902
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104902